3(5)-tert-Butyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962475-1G
OR962475-5G
APOSOR962475-1GEA
7050
CZK
APOSOR962475-1G
APOSOR962475-5G
3(5)-tert-Butyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
3(5)-tert-Butyl-4-nitro-1H-pyrazole
Vzorec:
C₇H₁₁N₃O₂ MW: 169,181 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00127341 CAS číslo: 38858-95-6 |