N-Butyl-4-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962453-5G
APOSOR962453-5GEA
1780
CZK
APOSOR962453-5G
N-Butyl-4-nitroaniline 98%
N-Butyl-4-nitroaniline
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂O₂ MW: 194,23 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00024635 CAS číslo: 58259-34-0 |