2-(3-Chlorophenyl)pyrrolidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962418-1G
OR962418-5G
APOSOR962418-1GEA
4770
CZK
APOSOR962418-1G
APOSOR962418-5G
2-(3-Chlorophenyl)pyrrolidine 97%
2-(3-Chlorophenyl)pyrrolidine
Vzorec:
C₁₀H₁₂ClN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02663429 CAS číslo: 298690-74-1 |