2-(3-Chlorophenyl)acetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962416-1G
OR962416-250MG
APOSOR962416-1GEA
857
CZK
APOSOR962416-1G
APOSOR962416-250MG
2-(3-Chlorophenyl)acetamide 95%
2-(3-Chlorophenyl)acetamide
Vzorec:
C₈H₈ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09991645 CAS číslo: 58357-84-9 |