Tisk…
4-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxyindoline
OR962408-1G OR962408-250MG
APOSOR962408-1GEA 5060 CZK
APOSOR962408-1G APOSOR962408-250MG
4-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indole 95%
4-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indole
Vzorec: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371625
CAS číslo: 7555-94-4