Tisk…
6-Methyl-chroman-4-ylamine hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR962407-250MG OR962407-1G
APOSOR962407-250MGEA 10350 CZK
APOSOR962407-250MG APOSOR962407-1G
6-Methyl-chroman-4-ylamine hydrochloride 95+%
6-Methyl-chroman-4-ylamine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₃NO·ClH
MW: 199,677 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09026798
CAS číslo: 191608-11-4