Tisk…
4-Chloro-1H-indole-2-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR962394-1G OR962394-250MG
APOSOR962394-1GEA 25890 CZK
APOSOR962394-1G APOSOR962394-250MG
4-Chloro-1H-indole-2-carbonitrile 95%
4-Chloro-1H-indole-2-carbonitrile
Vzorec: C₉H₅ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23135759
CAS číslo: 4404-11-9