Tisk…
2-(2-Chloro-phenyl)-propionitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962319-1G OR962319-250MG
APOSOR962319-1GEA 19440 CZK
APOSOR962319-1G APOSOR962319-250MG
2-(2-Chloro-phenyl)-propionitrile 95%
2-(2-Chloro-phenyl)-propionitrile
Vzorec: C₉H₈ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10687167
CAS číslo: 75920-46-6