2-(2-Chlorophenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962317-1G
OR962317-250MG
APOSOR962317-1GEA
4630
CZK
APOSOR962317-1G
APOSOR962317-250MG
2-(2-Chlorophenyl)propionic acid 97%
2-(2-Chlorophenyl)propionic acid
Vzorec:
C₉H₉ClO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06658208 CAS číslo: 2184-85-2 |