Tisk…
N-Boc-isoindoline-1-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962274-1G OR962274-250MG
APOSOR962274-1GEA 2610 CZK
APOSOR962274-1G APOSOR962274-250MG
N-Boc-isoindoline-1-carboxylic acid 97%
N-Boc-isoindoline-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321007
CAS číslo: 221352-46-1