Tisk…
4-(2-Methoxy-ethoxy)-phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962223-1G OR962223-250MG
APOSOR962223-1GEA 2480 CZK
APOSOR962223-1G APOSOR962223-250MG
4-(2-Methoxy-ethoxy)-phenol 95%
4-(2-Methoxy-ethoxy)-phenol
Vzorec: C₉H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114941
CAS číslo: 51980-60-0