Tisk…
Fmoc-Ala(β-cyclobutyl)-OH 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-cyclobutylpropanoic acid, Fmoc-β-Cyclobutyl-Ala-OH
OR962218-1G
APOSOR962218-1GEA 2150 CZK
APOSOR962218-1G
Fmoc-Ala(β-cyclobutyl)-OH 97%
Fmoc-Ala(β-cyclobutyl)-OH
Vzorec: C₂₂H₂₃NO₄
MW: 365.422 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840400
CAS číslo: 478183-62-9