Tisk…
2-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962208-10G OR962208-1G OR962208-5G
APOSOR962208-10GEA 12830 CZK
APOSOR962208-10G APOSOR962208-1G APOSOR962208-5G
2-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 98%
2-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine
Vzorec: C₈H₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05863221
CAS číslo: 18653-75-3