Tisk…
2-(Pyridin-4-yl)quinazolin-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)quinazoline, 4-(4-Hydroxyquinazolin-2-yl)pyridine
OR9622-1G OR9622-5G
APOSOR9622-1GEA 3940 CZK
APOSOR9622-1G APOSOR9622-5G
2-(Pyridin-4-yl)quinazolin-4-ol
2-(Pyridin-4-yl)quinazolin-4-ol
Vzorec: C₁₃H₉N₃O
MW: 223,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665826
CAS číslo: 6484-23-7