3-(5-Bromothien-2-yl)-L-alanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-2-Amino-3-(5-bromothiophen-2-yl)propanoic acid, H-2-(5-Br-Thienyl)-Ala-OH
OR962048-1G
APOSOR962048-1GEA
3770
CZK
APOSOR962048-1G
3-(5-Bromothien-2-yl)-L-alanine 97%
3-(5-Bromothien-2-yl)-L-alanine
Vzorec:
C₇H₈BrNO₂S MW: 250,113 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04117834 CAS číslo: 154593-58-5 |