Tisk…
3-(5-Bromothien-2-yl)-D-alanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962047-1G OR962047-500MG
APOSOR962047-1GEA 12500 CZK
APOSOR962047-1G APOSOR962047-500MG
3-(5-Bromothien-2-yl)-D-alanine 97%
3-(5-Bromothien-2-yl)-D-alanine
Vzorec: C₇H₈BrNO₂S
MW: 250,113 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117831
CAS číslo: 264903-54-0