Tisk…
1-N-Boc-2,3-dihydro-pyrrole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-Boc-2-pyrroline
OR962026-5G
APOSOR962026-5GEA 2730 CZK
APOSOR962026-5G
1-N-Boc-2,3-dihydro-pyrrole 95%
1-N-Boc-2,3-dihydro-pyrrole
Vzorec: C₉H₁₅NO₂
MW: 169,221 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03839942
CAS číslo: 73286-71-2