Tisk…
1-Methyl-1-pyridin-3-yl-ethylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961973-100MG OR961973-1G OR961973-250MG
APOSOR961973-100MGEA 2570 CZK
APOSOR961973-100MG APOSOR961973-1G APOSOR961973-250MG
1-Methyl-1-pyridin-3-yl-ethylamine 95%
1-Methyl-1-pyridin-3-yl-ethylamine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08729280
CAS číslo: 99980-40-2