Tisk…
1-Hydroxypiperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Piperidin-1-ol
OR961933-1G OR961933-5G
APOSOR961933-1GEA 2440 CZK
APOSOR961933-1G APOSOR961933-5G
1-Hydroxypiperidine 95%
1-Hydroxypiperidine
Vzorec: C₅H₁₁NO
MW: 101.147 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038048
CAS číslo: 4801-58-5