Quinoline-8-thiocarboxamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961932-1G
OR961932-250MG
APOSOR961932-1GEA
22950
CZK
APOSOR961932-1G
APOSOR961932-250MG
Quinoline-8-thiocarboxamide 95%
Quinoline-8-thiocarboxamide
Vzorec:
C₁₀H₈N₂S MW: 188,249 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06738915 CAS číslo: 62216-06-2 |