Tisk…
2,3-Dihydro-1H-Isoindol-5-ol hydrobromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR961913-100MG OR961913-1G OR961913-250MG
APOSOR961913-100MGEA 2980 CZK
APOSOR961913-100MG APOSOR961913-1G APOSOR961913-250MG
2,3-Dihydro-1H-Isoindol-5-ol hydrobromide 95%
2,3-Dihydro-1H-Isoindol-5-ol hydrobromide
Vzorec: C₈H₉NO·BrH
Bod tání: 180…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16037114
CAS číslo: 105358-58-5