Tisk…
Sodium 1-cyano-3-ethoxy-2,3-dioxopropan-1-ide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR961901-1G OR961901-250MG
APOSOR961901-1GEA 5890 CZK
APOSOR961901-1G APOSOR961901-250MG
Sodium 1-cyano-3-ethoxy-2,3-dioxopropan-1-ide 95%
Sodium 1-cyano-3-ethoxy-2,3-dioxopropan-1-ide
Vzorec: C₆H₆NNaO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24696331
CAS číslo: 53544-13-1