Tisk…
2-(1,4-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-yl)-ethylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961896-1G OR961896-250MG
APOSOR961896-1GEA 24600 CZK
APOSOR961896-1G APOSOR961896-250MG
2-(1,4-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-yl)-ethylamine 95%
2-(1,4-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-yl)-ethylamine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114534
CAS číslo: 124499-34-9