Tisk…
(2S,3R)-3-Methylazetidine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961869-1G OR961869-5G
APOSOR961869-1GEA 19940 CZK
APOSOR961869-1G APOSOR961869-5G
(2S,3R)-3-Methylazetidine-2-carboxylic acid
(2S,3R)-3-Methylazetidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19226412
CAS číslo: 1932255-43-0