Tisk…
(S)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-2-(p-tolyl)ethanol
OR961799-1G OR961799-250MG
APOSOR961799-1GEA 11640 CZK
APOSOR961799-1G APOSOR961799-250MG
(S)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol
Vzorec: C₉H₁₃NO
MW: 151,206 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09253778
CAS číslo: 327183-90-4