Tisk…
2-((Pyrrolidin-1-yl)methyl) morpholine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961779-100MG OR961779-1G OR961779-250MG
APOSOR961779-100MGEA 4570 CZK
APOSOR961779-100MG APOSOR961779-1G APOSOR961779-250MG
2-((Pyrrolidin-1-yl)methyl) morpholine 95%
2-((Pyrrolidin-1-yl)methyl) morpholine
Vzorec: C₉H₁₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658512
CAS číslo: 128208-00-4