Tisk…
(4-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961763-1G OR961763-25G OR961763-5G
APOSOR961763-1GEA 3110 CZK
APOSOR961763-1G APOSOR961763-25G APOSOR961763-5G
(4-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 96%
(4-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile
Vzorec: C₈H₄ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658396
CAS číslo: 13014-48-7