(1-Benzylazetidin-2-yl)methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961750-1G
OR961750-250MG
APOSOR961750-1GEA
22950
CZK
APOSOR961750-1G
APOSOR961750-250MG
(1-Benzylazetidin-2-yl)methanamine 95%
(1-Benzylazetidin-2-yl)methanamine
Vzorec:
C₁₁H₁₆N₂ MW: 176,258 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06658338 CAS číslo: 46193-94-6 |