Sodium pivalate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Sodium 2,2-dimethylpropanoate
OR961732-25G
APOSOR961732-25GEA
2360
CZK
APOSOR961732-25G
Sodium pivalate 95%
Sodium pivalate
Vzorec:
C₅H₉O₂·Na MW: 124,114 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064202 CAS číslo: 1184-88-9 |