Tisk…
N-Boc-2-amino-2-phenylethylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961674-1G OR961674-500MG
APOSOR961674-1GEA 20830 CZK
APOSOR961674-1G APOSOR961674-500MG
N-Boc-2-amino-2-phenylethylamine 97%
N-Boc-2-amino-2-phenylethylamine
Vzorec: C₁₃H₂₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245566
CAS číslo: 174885-99-5