Tisk…
1-Benzyl-pyrrolidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961673-1G OR961673-5G
APOSOR961673-1GEA 695 CZK
APOSOR961673-1G APOSOR961673-5G
1-Benzyl-pyrrolidine 98%
1-Benzyl-pyrrolidine
Vzorec: C₁₁H₁₅N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00127807
CAS číslo: 29897-82-3