Tisk…
2-Thiazol-2-yl-piperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961629-100MG OR961629-1G OR961629-250MG
APOSOR961629-100MGEA 4140 CZK
APOSOR961629-100MG APOSOR961629-1G APOSOR961629-250MG
2-Thiazol-2-yl-piperidine 95%
2-Thiazol-2-yl-piperidine
Vzorec: C₈H₁₂N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04966897
CAS číslo: 526183-08-4