2-Cycloheptyl-ethylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961602-100MG
OR961602-1G
OR961602-250MG
APOSOR961602-100MGEA
5200
CZK
APOSOR961602-100MG
APOSOR961602-1G
APOSOR961602-250MG
2-Cycloheptyl-ethylamine 95%
2-Cycloheptyl-ethylamine
Vzorec:
C₉H₁₉N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114510 CAS číslo: 4448-84-4 |