(R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961590-1G
OR961590-5G
APOSOR961590-1GEA
4570
CZK
APOSOR961590-1G
APOSOR961590-5G
(R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Vzorec:
C₉H₁₀ClNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04113654 CAS číslo: 262429-49-2 |