Tisk…
Fmoc-(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-cyclobutylpropanoic acid, Fmoc-D-β-Cyclobutyl-Ala-OH
OR961533-1G OR961533-250MG
APOSOR961533-1GEA 1160 CZK
APOSOR961533-1G APOSOR961533-250MG
Fmoc-(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Fmoc-(R)-3-Cyclobutylalanine
Vzorec: C₂₂H₂₃NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840401
CAS číslo: 478183-63-0