Tisk…
4-(Methoxymethoxy)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961500-1G OR961500-5G
APOSOR961500-1GEA 705 CZK
APOSOR961500-1G APOSOR961500-5G
4-(Methoxymethoxy)benzoic acid 95%
4-(Methoxymethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182,173 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21101751
CAS číslo: 25458-44-0