(3,5-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961415-1G
OR961415-250MG
APOSOR961415-1GEA
17990
CZK
APOSOR961415-1G
APOSOR961415-250MG
(3,5-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
(3,5-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine
Vzorec:
C₈H₉Cl₂N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03210688 CAS číslo: 42266-02-4 |