(1-Boc-aminocyclohexyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961369-1G
OR961369-500MG
OR961369-5G
APOSOR961369-1GEA
9690
CZK
APOSOR961369-1G
APOSOR961369-500MG
APOSOR961369-5G
(1-Boc-aminocyclohexyl)acetic acid 97%
(1-Boc-aminocyclohexyl)acetic acid
Vzorec:
C₁₃H₂₃NO₄ MW: 257.326 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02258133 CAS číslo: 187610-56-6 |