Tisk…
(S)-3-Amino-4-(4-chlorophenyl)butanoic acid hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961272-1G OR961272-250MG OR961272-5G
APOSOR961272-1GEA 8070 CZK
APOSOR961272-1G APOSOR961272-250MG APOSOR961272-5G
(S)-3-Amino-4-(4-chlorophenyl)butanoic acid hydrochloride
(S)-3-Amino-4-(4-chlorophenyl)butanoic acid hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₂ClNO₂·ClH
Bod tání: 210…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861001
CAS číslo: 331763-58-7