Tisk…
2-(1,1-Dimethylethyl)-4-pyridinamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961242-1G OR961242-250MG
APOSOR961242-1GEA 17960 CZK
APOSOR961242-1G APOSOR961242-250MG
2-(1,1-Dimethylethyl)-4-pyridinamine 95%
2-(1,1-Dimethylethyl)-4-pyridinamine
Vzorec: C₉H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646253
CAS číslo: 39919-69-2