Tisk…
Benzyl-N-methyl-L-alanine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR961236-1G OR961236-5G
APOSOR961236-1GEA 3000 CZK
APOSOR961236-1G APOSOR961236-5G
Benzyl-N-methyl-L-alanine 96%
Benzyl-N-methyl-L-alanine
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01632093
CAS číslo: 63238-82-4