Boc-4-Acetyl-L-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961228-1G
OR961228-500MG
APOSOR961228-1GEA
11180
CZK
APOSOR961228-1G
APOSOR961228-500MG
Boc-4-Acetyl-L-phenylalanine 97%
Boc-4-Acetyl-L-phenylalanine
Vzorec:
C₁₆H₂₁NO₅ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01632035 CAS číslo: 204856-73-5 |