4,4-Dimethyl-2-oxo-pentanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961208-1G
OR961208-5G
APOSOR961208-1GEA
5390
CZK
APOSOR961208-1G
APOSOR961208-5G
4,4-Dimethyl-2-oxo-pentanoic acid 95%
4,4-Dimethyl-2-oxo-pentanoic acid
Vzorec:
C₇H₁₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01325393 CAS číslo: 34906-87-1 |