Tisk…
Fmoc-L-4-carbamoylphe 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-carbamoylphenyl)propanoic acid
OR961170-1G OR961170-250MG OR961170-5G
APOSOR961170-1GEA 4300 CZK
APOSOR961170-1G APOSOR961170-250MG APOSOR961170-5G
Fmoc-L-4-carbamoylphe 97%
Fmoc-L-4-carbamoylphe
Vzorec: C₂₅H₂₂N₂O₅
MW: 430.453 g/mol
Bod tání: 243…249 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01317021
CAS číslo: 204716-17-6