Tisk…
H-Ala-oall hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961118-10G OR961118-1G OR961118-25G
APOSOR961118-10GEA 9330 CZK
APOSOR961118-10G APOSOR961118-1G APOSOR961118-25G
H-Ala-oall hydrochloride 98%
H-Ala-oall hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₁NO₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01074682
CAS číslo: 203799-82-0