Tisk…
FMOC-Hmd HCl
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961116-1G OR961116-250MG OR961116-5G
APOSOR961116-1GEA 3410 CZK
APOSOR961116-1G APOSOR961116-250MG APOSOR961116-5G
FMOC-Hmd HCl
FMOC-Hmd HCl
Vzorec: C₂₁H₂₆N₂O₂·ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00830743
CAS číslo: 945923-91-1