Tisk…
6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Carboxy-6-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine
OR9611-100MG OR9611-1G OR9611-500MG
APOSOR9611-100MGEA 1370 CZK
APOSOR9611-100MG APOSOR9611-1G APOSOR9611-500MG
6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₅H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665814
CAS číslo: 123533-42-6