1-(1-Methylpyrazol-4-yl)ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960930-100MG
OR960930-1G
OR960930-250MG
APOSOR960930-100MGEA
4570
CZK
APOSOR960930-100MG
APOSOR960930-1G
APOSOR960930-250MG
1-(1-Methylpyrazol-4-yl)ethanol 95%
1-(1-Methylpyrazol-4-yl)ethanol
Vzorec:
C₆H₁₀N₂O MW: 126.156 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08700894 CAS číslo: 40534-33-6 |