Tisk…
1,7-Dichloroisoquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960813-1G OR960813-5G
APOSOR960813-1GEA 2570 CZK
APOSOR960813-1G APOSOR960813-5G
1,7-Dichloroisoquinoline 97%
1,7-Dichloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,049 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846494
CAS číslo: 70810-24-1