Tisk…
1-tert-Butyl 2-methyl 5-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR960595-1G OR960595-250MG
APOSOR960595-1GEA 19840 CZK
APOSOR960595-1G APOSOR960595-250MG
1-tert-Butyl 2-methyl 5-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl 2-methyl 5-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₉NO₅
MW: 257,283 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15071863
CAS číslo: 869564-40-9